Documenti fondamentali
GF29324134
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 300 x 300mm, 2.5mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
CU060580
Scegli un formato
1 EA
1.260,00 €
1.260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.260,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1.260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 293-241-34
Misura × spessore
300 mm × 300 mm × 2.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)