Documenti fondamentali
GF29233335
Holmium
foil, thickness 0.50 mm, size 50 × 50 mm, tolerance 0.2
Sinonimo/i:
HO000260
Scegli un formato
1 EA
2.840,00 €
2.840,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.840,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ho
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141606
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
2.840,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 292-333-35
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.50 mm
Densità
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ho]
InChI
1S/Ho
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)