Documenti fondamentali
GF28870825
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.01 mm, L 5 m, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
PP301100
Scegli un formato
1 EA
924,00 €
924,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
924,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
924,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 288-708-25
Lunghezza
5 m
Spessore
0.01 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)