Documenti fondamentali
GF28702650
Boron nitride
sheet, thickness 1.0 mm, 20 mm diameter, condition hot-pressed
Sinonimo/i:
B 603175
Scegli un formato
1 EA
600,00 €
600,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
600,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
600,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 287-026-50
Diametro
20 mm
20 mm
Spessore
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)