GF28017637
Molybdenum
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.1μm, specific density 92.4μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.9%
Sinonimo/i:
Molybdenum, MO004500
About This Item
Saggio
99.90%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 280-176-37
Resistività
5.0 μΩ-cm, 20°C
diam. × spessore
10 mm × 0.1 μm
P. eboll.
4612 °C (lit.)
Punto di fusione
2617 °C (lit.)
Densità
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mo]
InChI
1S/Mo
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)