Documenti
GF27818354
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 3.0mm, L 100 mm, wall thickness 0.03 mm
Sinonimo/i:
IM307300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 278-183-54
Lunghezza
100 mm
Spessore delle pareti
0.03 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3