Documenti fondamentali
GF27383777
Silicon nitride - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 150 mm, wall thickness 2.5 mm
Sinonimo/i:
SI637500
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 273-837-77
Lunghezza
150 mm
D.E.
10.0 mm
Spessore delle pareti
2.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)