Documenti fondamentali
GF27326459
Hastelloy® X alloy, Ni49.5Cr22Fe18Mo9Co1W
100m wire, 0.25mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NE075110
Scegli un formato
1 EA
605,00 €
605,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
605,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
605,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 273-264-59
L × diam.
100 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)