Documenti
GF26621265
Stainless steel - AISI 304
rod, Fe/Cr18%/Ni 10%, 10.0 mm diameter, length 1000 mm, temper as drawn
Sinonimo/i:
FE227915
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 266-212-65
Lunghezza
1000 mm
Diametro
10.0 mm