Documenti fondamentali
GF26354943
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 200 x 900mm, 0.5mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE020350
Scegli un formato
1 EA
661,00 €
661,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
661,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
661,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 263-549-43
Misura × spessore
200 mm × 900 mm × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)