Documenti fondamentali
GF26319944
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
50m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.002mm insulation thickness, 2 micron polyesterimide insulation
Sinonimo/i:
FE205811
Scegli un formato
1 EA
501,00 €
501,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
501,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
501,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
2 micron polyesterimide insulation
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 263-199-44
Lunghezza
50 m
Diam. conduttore
0.025 mm
Spessore isolante
0.002 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)