Documenti fondamentali
GF25926699
Incoloy® alloy 800 - heat resisting alloy, Ni32.5Cr21Fe
100mm tube, 9.5mm outside diameter, 0.7mm wall thickness, 8.1mm inside diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI127400
Scegli un formato
1 EA
317,00 €
5 EA
1.280,00 €
317,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
317,00 €
5 EA
1.280,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
317,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 259-266-99
L × spess. parete
100 mm × 0.7 mm
D.E. × D.I.
9.5 mm × 8.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Incoloy is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)