GF25842933
Titanium
foil, thickness 0.01 mm, size 50 × 50 mm, high purity 99.99+%
Sinonimo/i:
TI000212
Saggio
≥99.99%
Forma fisica
foil
Temp. autoaccensione
860 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 258-429-33
Resistività
42.0 μΩ-cm, 20°C
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.01 mm
P. eboll.
3287 °C (lit.)
Punto di fusione
1660 °C (lit.)
Densità
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ti]
InChI
1S/Ti
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N