Documenti fondamentali
GF25821761
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), rod, diam. 25 mm, L 500 mm, gray
Sinonimo/i:
CV317925
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 258-217-61
Lunghezza
500 mm
Diametro
25 mm
Colore
gray
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)