Documenti fondamentali
GF25809105
Indium
powder, max. particle size 150 micron, weight 10 g, high purity 99.999%
Sinonimo/i:
IN006010
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
In
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141719
ID PubChem:
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99.999%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 258-091-05
Resistività
8.37 μΩ-cm
Peso
10 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Punto di fusione
156.6 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[In]
InChI
1S/In
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)