Documenti fondamentali
GF25781711
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.06 mm, size 150 × 150 mm, polymer thickness 0.025mm
Sinonimo/i:
IM301522
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 257-817-11
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.06 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)