Key Documents
GF25185618
Cellulose Acetate
(CA), metallized film, thickness 0.05 mm, L 5 m, isotactic
Sinonimo/i:
AC311850
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 251-856-18
Lunghezza
5 m
Spessore
0.05 mm