Documenti fondamentali
GF25175280
Tin-silver alloy, Sn96Ag4
5m wire, 1.5mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
SN175170
Scegli un formato
1 EA
281,00 €
281,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
281,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
281,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 251-752-80
L × diam.
5 m × 1.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)