Documenti fondamentali
GF24773665
Bismuth/Tin
lump, Bi 58%/Sn 42%, 100 mm max. lump size, weight 1000 g, condition ingot
Sinonimo/i:
BI116100
About This Item
Codice UNSPSC:
12141706
NACRES:
NA.23
Il prodotto GF24773665 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 247-736-65
Peso
1000 g
Dimensione max. pezzetti
100 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)