GF24532444
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), rod, diam. 10 mm, L 100 mm, natural
Sinonimo/i:
AB307910
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 245-324-44
Lunghezza
100 mm
Diametro
10 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)