Documenti fondamentali
GF24175469
Boron nitride
rod, 3.6 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Sinonimo/i:
B 607907
Scegli un formato
1 EA
456,00 €
456,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
456,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
456,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 241-754-69
Lunghezza
100 mm
Diametro
3.6 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)