Documenti fondamentali
GF23841750
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
1000mm tube, 6.35mm outside diameter, 1.5mm wall thickness, 3.35mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
NI117600
Scegli un formato
1 EA
715,00 €
715,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
715,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
715,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 238-417-50
L × spess. parete
1000 mm × 1.5 mm
D.E. × D.I.
6.35 mm × 3.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)