Documenti fondamentali
GF23042359
Polyetheretherketone
(PEEK), rod, diam. 10 mm, L 1000 mm, gray
Sinonimo/i:
EK307910
Scegli un formato
1 EA
354,00 €
354,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
354,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
354,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 230-423-59
Lunghezza
1000 mm
Diametro
10 mm
Colore
gray
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)