Documenti fondamentali
GF22445906
Polystyrene - Cross-Linked
(PS - X - linked), sheet, thickness 50.8 mm, size 155 × 157 mm
Sinonimo/i:
ST303175
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 224-459-06
Misura
155 × 157 mm
Spessore
50.8 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)