Documenti fondamentali
GF21821442
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 0.01 mm, size 100 × 100 mm, oriented uni-axially oriented
Sinonimo/i:
FV301090
Scegli un formato
1 EA
719,00 €
5 EA
2.730,00 €
719,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
719,00 €
5 EA
2.730,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
719,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 218-214-42
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.01 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)