Documenti fondamentali
GF21663525
Copper/Beryllium
rod, Cu 98%/Be 2%, 25 mm diameter, length 50 mm, temper hard
Sinonimo/i:
CU077955
Scegli un formato
1 EA
338,00 €
338,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
338,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
338,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 216-635-25
Lunghezza
50 mm
Diametro
25 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)