Documenti fondamentali
GF21421088
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 5 mm, size 500 × 500 mm, clear
Sinonimo/i:
CT303150
Scegli un formato
1 EA
400,00 €
400,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
400,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
400,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 214-210-88
Misura
500 × 500 mm
Spessore
5 mm
Colore
clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)