Documenti fondamentali
GF20394727
Iron
rod, 3.0 mm diameter, length 50 mm, high purity 99.99+%
Sinonimo/i:
FE007925
About This Item
Formula condensata:
Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
55.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141721
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥99.99%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 203-947-27
Resistività
9.71 μΩ-cm
Lunghezza
50 mm
Diametro
3.0 mm
P. ebollizione
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)