Documenti fondamentali
GF19845377
Cadmium selenide
lump, 15 mm max. lump size, weight 100 g
Sinonimo/i:
CD516100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 198-453-77
Peso
100 g
Dimensione max. pezzetti
15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)