Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 filters | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 52,70 € |
Informazioni su questo articolo
52,70 €
Quality Segment
material
glass fiber membrane, plain filter, white filter
description
2.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 25 mm diameter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
2.7 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp.
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
470 μm
gravimetric extractables
300%
pore size
2.7 μm pore size, 90 % porosity
shipped in
ambient
General description
I filtri a disco Millipore in materiale fibroso sono disponibili in un′ampia gamma di portate e capacità di resa. I nostri filtri in fibra di vetro sono disponibili con o senza resine leganti e possono essere sterilizzati con OE, irradiazione gamma o autoclave (121 °C a 1 bar).
Filtri in fibra di vetro con resina legante
I filtri Millipore con resina legante hanno un′elevata resistenza a umido e sono eccellenti per l′analisi qualitativa e la pre-filtrazione, specialmente nel caso di liquidi altamente contaminati. Sono molto usati anche per la chiarificazione delle soluzioni acquose.
Tipo AP15
•Capacità di trattenimento dello sporco: minima
•Prefiltro consigliato per i filtri da 0,2 a 0,6 µm
Tipo AP20
•Rispetto ai filtri AP15 minor capacità di ritenzione e maggiore capacità di trattenere le particelle solide
•Prefiltro consigliato per i filtri da 0,8 a 8,0 µm
•Uso: a monte per proteggere i filtri tipo AP15
Tipo AP25
•Rispetto ad AP20 il maggiore spessore assicura la stessa capacità di ritenzione e una maggiore capacità di trattenere le particelle solide
•Prefiltro consigliato per i filtri da 0,9 a 8 µm, specialmente per liquidi proteinacei o altamente contaminati
•Uso: a monte per proteggere i filtri di tipo AP15
Filtri in fibra di vetro senza resina legante
Se riscaldati, i filtri senza resina legante mantengono la propria integrità strutturale senza perdita di peso fino a 500 °C e pertanto possono essere utilizzati nell′analisi gravimetrica e per la filtrazione di gas caldi.
Tipo APFA
•Trattiene le particelle sottili con una buona efficienza, anche con portate elevate
•Consigliato per il monitoraggio delle acque reflue e la raccolta di particelle sospese nei gas (per es. i fumi di camino)
•Uso: nelle applicazioni biochimiche (per es., raccolta di cellule e filtrazione di precipitati di proteine o acidi nucleici)
Tipo APFB
•Maggiore resistenza meccanica se umido e maggiore capacità di carico rispetto ai filtri di tipo APFA
•Uso: chiarificazione di liquidi, quantificazione dei solidi in sospensioni di particelle fini e conteggio a scintillazione
Tipo APFC
•Maggiore ritenzione rispetto ai filtri APFA, specialmente per la rimozione di particolato fine e microorganismi
•Uso: determinazione dei solidi sospesi totali nell′acqua potabile
•Uso: filtrazione di precipitati di proteine o di acidi nucleici da TCA e raccolta di cellule e microorganismi
Tipo APFD
•Filtro spesso con flusso elevato e bassa ritenzione
•Uso: la chiarificazione di sospensioni contenenti particolati superiori a 1,0 µm
Tipo APFF
•Uso: filtrazione di precipitati estremamente fini, quali precipitati di proteine, acidi nucleici o sierici
•Raccomandato per il metodo USEPA 1311 per l′analisi TCLP
Tipo AP40
•Raccomandato per i metodi standard per i solidi sospesi totali 2540D
•Raccomandato per il metodo USEPA 1311 per l′analisi TCLP
•Mantiene l′integrità strutturale senza perdita di peso in caso di combustione a 550 °C (1022 °F) dopo la filtrazione del campione
•Raccomandato per la determinazione della materia sospesa volatile nelle acque reflue e negli effluenti industriali
Application
- Chiarificazione di sospensioni contenenti particelle >1,0 µm
- Microplastiche nell′acqua di grado analitico
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic | description Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, thickness 380 μm | description Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic | description Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic, thickness 380 μm |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore |
| parameter 2.7 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp. | parameter 500 °C max. temp., 1.4 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 1.2 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp. | parameter 500 °C max. temp., 1.4 mL/min-cm2 water flow rate |
| diam. 25 mm | diam. 25 mm | diam. 25 mm | diam. 37 mm |
| pore size 90 % porosity, 2.7 μm pore size | pore size 0.7 μm pore size, 90 % porosity | pore size 1.2 μm pore size, 90 % porosity | pore size 90 % porosity, 0.7 μm pore size |
| material white filter, plain filter, glass fiber membrane | material white filter, glass fiber membrane, plain filter | material glass fiber membrane, plain filter, white filter | material glass fiber , white filter, plain filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtri in fibra di vetro senza legante
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?