Documenti fondamentali
GF19230566
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 300 x 300mm, 2.0mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE230350
Scegli un formato
1 EA
660,00 €
660,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
660,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
660,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 192-305-66
Misura × spessore
300 mm × 300 mm × 2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)