GF19206222
Polyimide
(PI), film, thickness 0.075 mm, size 100 × 100 mm, grade kapton hn
Sinonimo/i:
IM301400
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 192-062-22
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.075 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3