Documenti fondamentali
GF19011844
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
foil, 50 x 50mm, 2.0mm thickness
Sinonimo/i:
AG060400
Scegli un formato
1 EA
780,00 €
780,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
780,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
780,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 190-118-44
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 2.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)