Documenti fondamentali
GF18661619
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 2m coil, 14mm coil width, 0.635mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Sinonimo/i:
FE280360
Scegli un formato
1 EA
452,00 €
452,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
452,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
452,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
as rolled - condition c (precipitation hardenable)
Stato
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 186-616-19
Lungh. × largh. × spess.
2 m × 14 mm × 0.635 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)