Documenti fondamentali
GF18608766
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
foil, 0.2m coil, 0.05mm thickness
Sinonimo/i:
AG060220
Scegli un formato
1 EA
284,00 €
284,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
284,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
284,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 186-087-66
Lungh. × spessore
0.2 m × 0.05 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)