GF18437047
Alumina
sphere, 7.9375 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Sinonimo/i:
AL606864
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
spheres
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 184-370-47
Diametro
7.9375 mm