Documenti fondamentali
GF14221493
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.06 mm, size 200 × 200 mm, natural
Sinonimo/i:
AM301051
Scegli un formato
5 EA
1.060,00 €
10 EA
1.960,00 €
1.060,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
1.060,00 €
10 EA
1.960,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1.060,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 142-214-93
Misura
200 × 200 mm
Spessore
0.06 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)