GF18287590
Copper
mesh, 30x30mm, nominal aperture 0.2mm, thickness 0.004mm, wire diameter 0.0125mm, 118 wires/inch, open area 88%, electro-formed mesh
Sinonimo/i:
Copper, CU008720
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 182-875-90
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Misura × apertura nominale
30 x 30 mm × 0.2 mm
Spessore × diam.
0.004 mm × 0.0125 mm
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)