Documenti fondamentali
GF18287365
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 100 x 100mm, 1.0mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FA140500
Scegli un formato
1 EA
205,00 €
5 EA
778,00 €
205,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
205,00 €
5 EA
778,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
205,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 182-873-65
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)