Documenti fondamentali
GF18138371
Aluminum
rod, 4.0 mm diameter, length 200 mm, purity 99.95%
Sinonimo/i:
AL007903
Scegli un formato
1 EA
314,00 €
5 EA
1.270,00 €
10 EA
2.320,00 €
314,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
314,00 €
5 EA
1.270,00 €
10 EA
2.320,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al
Numero CAS:
Peso molecolare:
26.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141702
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
314,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.95%
Stato
rod
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 181-383-71
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Lunghezza
200 mm
Diametro
4.0 mm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)