Documenti
GF17537609
Lead
foil, thickness 0.40 mm, length 0.5 m, purity 99.95%
Sinonimo/i:
PB000390
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Pb
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141723
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.95%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 175-376-09
Resistività
20.65 μΩ-cm
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.40 mm
P. eboll.
1740 °C (lit.)
Punto di fusione
327.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects