Documenti fondamentali
GF17207197
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.23 mm, L 0.5 m, condition additive free polymer
Sinonimo/i:
ET311351
Scegli un formato
1 EA
309,00 €
309,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
309,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
309,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 172-071-97
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.23 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)