GF17179049
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.013 mm diameter, length 100 m, temper annealed
Sinonimo/i:
W 055140
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 171-790-49
Lunghezza
100 m
Diametro
0.013 mm