Documenti fondamentali
GF16727418
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
0.2m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Sinonimo/i:
AU075840
Scegli un formato
1 EA
331,00 €
331,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
331,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
331,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 167-274-18
Lunghezza
0.2 m
Diam. conduttore
0.1 mm
Spessore isolante
0.01 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)