GF15967200
Lead
foil, thickness 0.20 mm, 4 mm diameter, purity 99.95%
Sinonimo/i:
PB000360
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 159-672-00
Resistività
20.65 μΩ-cm
Diametro
4 mm
4 mm
Spessore
0.20 mm
P. eboll.
1740 °C (lit.)
Punto di fusione
327.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney