Documenti fondamentali
GF15744494
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 0.37mm, L 10 m, wall thickness 0.15 mm
Sinonimo/i:
FP307003
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 157-444-94
Lunghezza
10 m
Spessore delle pareti
0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)