Documenti
GF15619282
Polyurethane
(PU), rod, diam. 25 mm, L 200 mm, blue
Sinonimo/i:
UR307925
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 156-192-82
Lunghezza
200 mm
Diametro
25 mm
Colore
blue
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3