Documenti fondamentali
GF15580098
Praseodymium
powder, max. particle size 250 micron, weight 10 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
PR006010
Scegli un formato
1 EA
793,00 €
793,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
793,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Pr
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141610
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
793,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.9%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 155-800-98
Resistività
68 μΩ-cm, 20°C
Peso
10 g
Dimens. max. particelle
250 μm
P. ebollizione
3520 °C (lit.)
Punto di fusione
931 °C (lit.)
Densità
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pr]
InChI
1S/Pr
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Pyr. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)