Documenti fondamentali
GF15572684
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.015 mm, size 150 × 150 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
CU070271
Scegli un formato
1 EA
331,00 €
331,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
331,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
331,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 155-726-84
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.015 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)