Documenti fondamentali
GF15551625
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.025 mm, L 1 m, light blue
Sinonimo/i:
AM301025
Scegli un formato
1 EA
337,00 €
337,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
337,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
337,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 155-516-25
Lunghezza
1 m
Spessore
0.025 mm
Colore
light blue
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)